1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC2670-5GEA 113 EUR
TCIAC2670-5G TCIAC2670-1G
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Kaava: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Kiehumispiste: 60°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00191917
CAS-numero: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C