3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC2671-5GEA 62.7 EUR
TCIAC2671-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₂ClF₄N
MW: 199,53
Leimahduspiste: 52°C
MDL numero: MFCD00191918
CAS-numero: 72537-17-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %