1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC2707-1GEA 132 EUR
TCIAC2707-1G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC)
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₂₁BO₂
MW: 208,1049 g/mol
Leimahduspiste: 103°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD05663845
CAS-numero: 141091-37-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %