2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC2720-25GEA 271 EUR
TCIAC2720-25G TCIAC2720-5G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-5-methoxyphenol
Kaava: C₇H₇ClO₂
Kiehumispiste: 125°C
MDL numero: MFCD00086345
CAS-numero: 18113-04-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %