4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC2835-200MGEA 26.4 EUR
TCIAC2835-200MG TCIAC2835-1G
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Kaava: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Kiehumispiste: 168°C
MDL numero: MFCD00234069
CAS-numero: 4994-86-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C