2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3089-1GEA 48.4 EUR
TCIAC3089-1G TCIAC3089-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
MDL numero: MFCD06255171
CAS-numero: 72587-15-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %