4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3156-5GEA 117 EUR
TCIAC3156-5G TCIAC3156-25G
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Kaava: C₂₁H₂₅N
MW: 291,43 g/mol
Kiehumispiste: 218°C
MDL numero: MFCD00075146
CAS-numero: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %