3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3192-25GEA 247 EUR
TCIAC3192-25G TCIAC3192-5G
3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Kaava: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Kiehumispiste: 234°C
MDL numero: MFCD00018456
CAS-numero: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %