2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3275-5GEA 123 EUR
TCIAC3275-5G TCIAC3275-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Kaava: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Kiehumispiste: 92°C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 34552-15-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %