2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC3295-25GEA 68.2 EUR
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Kaava: C₄H₃Cl₂NS
Sulamispiste: 35°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01073549
CAS-numero: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %