N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3315-1GEA 90.2 EUR
TCIAC3315-1G TCIAC3315-5G
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Kaava: C₁₄H₁₂ClN₃O₂
MW: 289,72 g/mol
Sulamispiste: 250°C
MDL numero: MFCD09263704
CAS-numero: 848133-76-6
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %