3-Cyclohexylthiophene ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC3400-5GEA 381 EUR
TCIAC3400-5G TCIAC3400-1G
3-Cyclohexylthiophene ≥96.0% (by GC)
3-Cyclohexylthiophene
Kaava: C₁₀H₁₄S
MW: 166,28 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02260242
CAS-numero: 120659-34-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %