5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC3509-25GEA 189 EUR
TCIAC3509-25G TCIAC3509-5G
5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
5-Chlorobenzoxazole
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Kiehumispiste: 114°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00216939
CAS-numero: 17200-29-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %