5-Decanol ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD1381-5MLEA
169
EUR
TCIAD1381-5ML
5-Decanol ≥96.0% (by GC)
5-Decanol
Kaava:
C₁₀H₂₂O Kiehumispiste: 80°C Sulamispiste: 9°C |
MDL numero:
MFCD00039626 CAS-numero: 5205-34-5 EINECS: 225-999-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |