2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1491-25MLEA 40.7 EUR
TCIAD1491-25ML TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
Kaava: C₅H₁₁NS
MW: 117,2125 g/mol
Kiehumispiste: 61°C
Leimahduspiste: 55°C
MDL numero: MFCD00014488
CAS-numero: 19351-18-9
EINECS: 242-980-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %