Etyylijodiasetaatti 98% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO222190500EA 221 EUR
ACRO222190500 ACRO222192500 ACRO222190100
Etyylijodiasetaatti 98% stabiloitu
Etyylijodiasetaatti
Kaava: C₄H₇IO₂
MW: 214 g/mol
Kiehumispiste: 179…180 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,8 g/cm³
Leimahduspiste: 76 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001081
CAS-numero: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper