n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAD4129-100MLEA 34.1 EUR
TCIAD4129-100ML TCIAD4129-25ML TCIAD4129-500ML
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabiloitu
n-Dodecyl acrylate
Kaava: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,387 g/mol
Kiehumispiste: 120°C
Sulamispiste: 4°C
Leimahduspiste: 145°C
MDL numero: MFCD00042871
CAS-numero: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %