1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD4528-5GEA 55 EUR
TCIAD4528-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Kaava: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Kiehumispiste: 138°C
MDL numero: MFCD00036665
CAS-numero: 694-48-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %