2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD4631-1GEA 255 EUR
TCIAD4631-1G TCIAD4631-5G
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Kaava: C₁₈H₁₆Br₂Si
MW: 420,22 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 686290-22-2
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C