Dietyyliasetaali ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 1,1-Dietoksietaani
A13701.36EA 205 EUR
A13701.36 A13701.22
Dietyyliasetaali ≥99%
Dietyyliasetaali
Kaava: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kiehumispiste: 101…102 °C
Sulamispiste: –100 °C
Tiheys: 0,831
Leimahduspiste: –21 °C (–6 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009243
CAS-numero: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040