1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD4951-5MLEA 150 EUR
TCIAD4951-5ML TCIAD4951-1ML
1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (by GC)
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kiehumispiste: 157°C
Sulamispiste: -39°C
Leimahduspiste: 53°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00048069
CAS-numero: 16356-02-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %