1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD5029-1GEA
58.3
EUR
TCIAD5029-1G
TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Kaava:
C₁₈H₂₆Si₂ MW: 298,58 g/mol Kiehumispiste: 140°C |
CAS-numero:
1379822-08-8 |
Testitulosten erittely
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |