9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD5058-1GEA
50.6
EUR
TCIAD5058-1G
TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydroacridine
Kaava:
C₁₃H₁₁N MW: 181,24 g/mol Kiehumispiste: 348°C |
MDL numero:
MFCD00022256 CAS-numero: 92-81-9 EINECS: 202-192-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |