Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 8000 from dextran
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD5143-25GEA 548 EUR
TCIAD5143-25G
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 8000 from dextran
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Sulfur 15.0 to 20.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +75 to +105 deg (C=5, H2O,calcd.on dried substance)
limiting viscosity 0.018 to 0.032
Drying loss max. 10.0 %