(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD5147-1GEA
58.3
EUR
TCIAD5147-1G
TCIAD5147-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine
Kaava:
C₈H₉Cl₂N MW: 190,07 Kiehumispiste: 123°C |
MDL numero:
MFCD00045185 CAS-numero: 5013-77-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |