3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD5264-5GEA 101 EUR
TCIAD5264-5G TCIAD5264-25G
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane
Kaava: C₁₈H₃₂O₃Si₄
MW: 408,79 g/mol
MDL numero: MFCD00156495
CAS-numero: 60111-47-9
EINECS: 262-056-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %