2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD5429-1GEA 51.7 EUR
TCIAD5429-1G TCIAD5429-5G
2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloroquinoline
Kaava: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Kiehumispiste: 172°C
MDL numero: MFCD03427194
CAS-numero: 1810-72-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C