N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
Varoitus
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 82.5 EUR
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Kiehumispiste: 105°C
MDL numero: MFCD02684314
CAS-numero: 52898-49-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %