2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD5666-200MGEA 37.4 EUR
TCIAD5666-200MG TCIAD5666-1G
2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxyphenol
Kaava: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1600 g/mol
Kiehumispiste: 135°C
MDL numero: MFCD00094237
CAS-numero: 18113-18-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %