3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAE0295-500MLEA 106 EUR
TCIAE0295-500ML TCIAE0295-25ML
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Kaava: C₁₁H₂₅NO
MW: 187,3223 g/mol
Kiehumispiste: 78°C
Leimahduspiste: 103°C
MDL numero: MFCD00025619
CAS-numero: 5397-31-9
EINECS: 226-420-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %