Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAE0871-1GEA
24.2
EUR
TCIAE0871-1G
TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Kaava:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Kiehumispiste: 140°C |
MDL numero:
MFCD00010844 CAS-numero: 37622-90-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |