1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAE1376-5GEA
77
EUR
TCIAE1376-5G
TCIAE1376-25G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Kaava:
C₁₁H₁₃N MW: 159,23 g/mol Kiehumispiste: 270°C |
MDL numero:
MFCD01632168 CAS-numero: 40876-94-6 EINECS: 255-121-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |