3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0722-25GEA 167 EUR
TCIAF0722-25G TCIAF0722-5G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Kaava: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Kiehumispiste: 95°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03425895
CAS-numero: 24654-55-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %