6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF1034-5GEA 179 EUR
TCIAF1034-5G TCIAF1034-1G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Fluoroquinoline
Kaava: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Kiehumispiste: 126°C
MDL numero: MFCD01685512
CAS-numero: 396-30-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %