3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Toimittaja: TCI
Varoitus
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
F1118-1G F1118-5G
TCIAF1118-1GEA 62.7 EUR
TCIAF1118-1G TCIAF1118-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190.18 g/mol
MDL numero: MFCD01922131
CAS-numero: 306936-57-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0