1-pentaanisulfonihappo, natriumsuola
Toimittaja: Molekula
MOLE15583676-25GEA 106 EUR
MOLE15583676-25G MOLE15583676-100G
1-pentaanisulfonihappo, natriumsuola
1-pentaanisulfonihappo, natriumsuola
Kaava: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174,2 g/mol
Sulamispiste: > 300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007541
CAS-numero: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/27/18570927.jpg