Itaconic anhydride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO412940250EA 83.3 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Kaava: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Sulamispiste: 66…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005530
CAS-numero: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %