Itaconic anhydride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25216.36EA 990 EUR
B25216.36 B25216.14 B25216.22
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Kaava: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kiehumispiste: 114…115 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 68…72 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005530
CAS-numero: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2