Itaconic anhydride

Toimittaja: Molekula
Varoitus

MOLEM13626623EA 130 EUR
MOLEM13626623
Itaconic anhydride
Itaconic anhydride
Kaava: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kiehumispiste: 239 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 64…65 °C
MDL numero: MFCD00005530
CAS-numero: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR