Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAH1346-5GEA
40.7
EUR
TCIAH1346-5G
TCIAH1346-25G
Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Homophthalic anhydride
Kaava:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 Kiehumispiste: 161°C |
MDL numero:
MFCD00006894 CAS-numero: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 96.0 % |