10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAH1608-5GEA
407
EUR
TCIAH1608-5G
TCIAH1608-1G
10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (by GC)
10-Hexylphenothiazine
Kaava:
C₁₈H₂₁NS MW: 283,43 g/mol |
CAS-numero:
73025-93-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |