Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAI0740-20MGEA
23.1
EUR
TCIAI0740-20MG
TCIAI0740-100MG
Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ibudilast
Kaava:
C₁₄H₁₈N₂O Kiehumispiste: 175°C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00864808 CAS-numero: 50847-11-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |