Isomaltopentaose ≥95.0% (by HPLC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAI0854-50MGEA
168
EUR
TCIAI0854-50MG
Isomaltopentaose ≥95.0% (by HPLC)
Isomaltopentaose
Kaava:
C₃₀H₅₂O₂₆ Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD13182451 CAS-numero: 6082-32-2 |
Testitulosten erittely
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |