2-Metyylipropeeni ∼8% in dichloromethane
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAI0909-100MLEA 36.3 EUR
TCIAI0909-100ML TCIAI0909-500ML
2-Metyylipropeeni ∼8% in dichloromethane
2-Metyylipropeeni
Kaava: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008898
CAS-numero: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 8.0 to 9.0 w/w%