2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0962-5GEA 75.9 EUR
TCIAI0962-5G TCIAI0962-25G
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (by GC)
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane
Kaava: C₁₇H₂₆O₂
MW: 262,39 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD22571643
CAS-numero: 297156-50-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C