3-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAI1055-5GEA
197
EUR
TCIAI1055-5G
TCIAI1055-1G
3-Iodobiphenyl ≥98.0% (by GC)
3-Iodobiphenyl
Kaava:
C₁₂H₉I MW: 280,11 g/mol Kiehumispiste: 178°C |
MDL numero:
MFCD09032441 CAS-numero: 20442-79-9 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |