2-Metyylipropeeni ∼6% in toluene
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAI1082-500MLEA 85.8 EUR
TCIAI1082-500ML TCIAI1082-100ML
2-Metyylipropeeni ∼6% in toluene
2-Metyylipropeeni
Kaava: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008898
CAS-numero: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 6.0 to 7.0 w/w%