2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM2211-25GEA 172 EUR
TCIAM2211-25G TCIAM2211-5G
2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzhydryl chloride
Kaava: C₁₄H₁₃Cl
MW: 216,71 g/mol
Kiehumispiste: 136°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00972765
CAS-numero: 41870-52-4
EINECS: 431-450-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C