Metyyliamiini ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM2324-500MLEA 138 EUR
TCIAM2324-500ML TCIAM2324-100ML
Metyyliamiini ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
MW: 31,06 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.5 to 11.0 w/w%