Hait: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (M145-25G)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
UOM: 1 * 25 g
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi 99%
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi ≥99%
Tuoteluettelon nro: (786-055)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
UOM: 1 * 5 g
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi 99%
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Tuoteluettelon nro: (PIER36978)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
UOM: 1 * 5 g
Toimittaja: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi, Millipore®
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Phenylmethylsulfonyl fluoride is an irreversible inhibitor of serine proteases - inhibits trypsin, chymotrypsin and protease. Inhibits mammalian acety...
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom